Learn More
Padimate O, TRC
Código de producto. 30006258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006258 10 mL 10 ml
30010722 250 mL 250 ml
30008819 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP13380010ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21245-02-3
Fórmula molecular C17 H27 N O2
Peso molecular (g/mol) 277.4
Sinónimo Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, 2-ethylhexyl ester (8CI), 2-Ethylhexyl 4-(N,N-dimethylamino)benzoate, 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate, 2-Ethylhexyl N,N-dimethyl-p-aminobenzoate, 2-Ethylhexyl p-(N,N-dimethylamino)benzoate, 2-Ethylhexyl p-(dimethylamino)benzoate, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2-ethylhexyl ester, Arlatone UVB, Chemcure EHA, Chivacure OPD, EHDAB, Esacure EHA, Escalol 507, Eusolex 6007, Genocure EHA, ODPABA, Octyl dimethyl PABA, Omnirad EHA, Padimate O, Quantacure EHA, Speedcure EHA
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzoato de 2-etilhexilo
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Padimate O
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.2042