Learn More
Fisherbrand™ Bolsa para mezclador de paletas
Código de producto. 17359912 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17359912 400 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 17359912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    95.06€ / paquete de 500
    Ahorro 15.94€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Bolsas para mezcladora de paletas Fisherbrand.
  • Bolsas estériles de 400 ml
  • LDPE virgen de alta calidad
  • Resistente a rasguños y desgarros
  • Compatible con la mayoría de mezcladores de paletas
  • Disponible con o sin filtro
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Alimentos y otras muestras
Para utilizar con (equipo) Mezcladores de paletas
Dimensiones (L x An) 300 x 180 mm
Capacidad (métrico) 400 mL