Learn More
Pacritinib, MedChemExpress
Código de producto. 16459587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459587 5 mg 5 miligramos
16457096 100 mg 100 miligramos
16407048 10 mg 10 miligramos
16403097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16459587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16379
MedChemExpress Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pacritinib
CAS 937272-79-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32N4O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo SB1518
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(COC/C=C/COCC2=C(OCCN3CCCC3)C=CC4=C2)=CC=CC(C5=N/C(NC=C5)=N\4)=C1
Peso molecular (g/mol) 472.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.58
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease