Learn More
Paclobutrazol, TRC
Código de producto. 17973115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973115 1 g 1 g
17904005 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1330001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76738-62-0
Fórmula molecular C15 H20 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 293.79
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (αR,βR)-rel-, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (R*,R*)-(±)-, rel-(αR,βR)-β-[(4-Chlorophenyl)methyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (2-RS,3RS)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (R*,R*)-, AuStar, Bonzi, Bounty Flowable, Clipper, Clipper (triazole), Cultar, Duo Xiao Zuo, Friazole, ICI-PP 333, MET, Multi-effect triazole, PP 333, PP 333 (plant growth regulator), Paclobutrazol, Parlay, Smarect, Trimmit
Nombre IUPAC (2R,3R)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1,2,4-triazol-1-il)pentán-3-ol
SMILES CC(C)(C)[C@@H](O)[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paclobutrazol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1295