Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paclobutrazol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 76738-62-0 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 167°C |
| Punto de ebullición | 384°C |
| Sinónimo | α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 293.79 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |