Learn More
Paclitaxel, TRC
Código de producto. 30411740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411740 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP132500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paclitaxel
CAS 33069-62-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C47 H51 N O14
Cantidad 100 mg
Sinónimo Paclitaxel, 5β,20-Epoxy-1,7β-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2α,4,10β,13α-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','(αR,βS)-, Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','[2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, Tax-11-en-9-one','5β,20-epoxy-1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-','4,10-diacetate 2-benzoate 13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine (8CI), 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete','benzenepropanoic acid deriv., (-)-Paclitaxel, 5β,20-Epoxy-1,2a,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-tax-11-en-9-one 4,10-diacetate 2-benzoate 13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine, ABI 007, Abraxane, Anzatax, BMS 181339-01, Capxol, Coroflex Please, Cremophor-free paclitaxel, Cyclopax, Cynviloq, Cypher select, DHP 107, Ebetaxel, EmPAC, EndoTAG 1, Genaxol, Genetaxyl, Genexol, Genexol-PM, IG 001, IG 002, Infinnium, Intaxel, LEP-ETU, Liposome-entrapped paclitaxel easy-to-use, MBT 0206, Mitotax, NK 105, NSC 125973, Nab-paclitaxel, Nanotax, Nanoxel, OncoGel, Onxal, Oraxol, PTX, Pacitaxel, Pacliex, Padexol, Paxene, Plaxicel, QW 8184, Sindaxel, TAXUS Express, TAXUS stent, TaxAlbin, Taxol, Taxol A, Taxus, Taxus Liberte, Tocosol Paclitaxel, Yewtaxan, Zisu
Fórmula InChI InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C
Nombre IUPAC 5β ,20-Epoxi-1,7β -dihidroxi-9-oxotax-11-eno-2α ,4,10β ,13α -tetrail 4,10-diacetato 2-benzoato 13-[(2R,3S)-3-(benzoilamino)-2-hidroxi-3-fenilpropanoato]
Peso molecular (g/mol) 853.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 853.331
Porcentaje de pureza >95