Learn More
Paclitaxel, MP Biomedicals
Código de producto. 11464862 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464862 5 mg 5 miligramos
11484862 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464862 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219353205
CAS 373-49-9
Fórmula molecular C16H30O2
Peso molecular (g/mol) 254.41
Número MDL MFCD00004437
Clave InChI SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paclitaxel
Nombre de nota From the Pacific Yew Tree
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 5 mg
Nombre IUPAC ácido (9Z)-hexadec-9-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 853.9
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paclitaxel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel