Learn More
Paclitaxel, 99.5+%
Description
Promotes assembly and inhibits disassembly of microtubules (anti-cancer agent)Paclitaxel is widely used in chemotherapeutic compound. It is used to treat certain types of cancer such as ovarian cancer, breast cancer, lung cancer and pancreatic cancer among others. It interferes with the growth of cancer cells and slows down their growth and spread in the body. It is also used to treat AIDS-related Kaposi's sarcoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Paclitaxel is a tetracyclic diterpenoid isolated from the Pacific yew, Taxus brevifolia
- Paclitaxel acts as an antineoplastic agent by binding tubulin and preventing cell division
- Paclitaxel may also bind Bcl-2 and lead to disinhibition of apoptosis
Application
- Paclitaxel is used in the study of lung, breast, and ovarian cancers; it may be useful in the research of other cancer types
- It is suitable for cell culture, biochemistry, and molecular biology applications
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Paclitaxel |
| Punto de fusión | 213°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Beilstein | 1420457 |
| Índice Merck | 14,6982 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml); Soluble in dimethylsulfoxide,methanol,ethanol,acetonitrile,cremophor and dimehtylsulfamide; Sparingly soluble in aqueous buffer. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 853.91 |
| Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
| Forma física | Crystalline Solid |
Safety and Handling
- Paclitaxel
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel