Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, + 99 %
Código de producto. 10516261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10516261 1 mg 1 miligramo
10482875 5 mg 5 miligramos
10093573 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10516261 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328420010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El paclitaxel, también conocido como Taxol, n.º CAS 33069-62-4 es un fármaco quimioterapéutico que actúa mediante la estabilización del conjunto de microtúbulos y la progresión del ciclo celular detenido.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El paclitaxel es un compuesto que se produce de forma natural aislado originalmente del árbol T. brevifolia
  • El paclitaxel une la tubulina y estabiliza la formación de microtúbulos, evitando el desmontaje
  • El paclitaxel se utiliza como fármaco para detener células en el punto de control mitótico y bloquear la progresión del ciclo celular, induciendo así la muerte de células cancerosas
Aplicaciones
  • El paclitaxel se puede utilizar en investigaciones preclínicas de laboratorio sobre enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, los trastornos inflamatorios y la fibrosis hepática
  • El paclitaxel puede utilizarse como herramienta en biología celular para estudiar las condiciones de detención de los puntos de control mitóticos y las cascadas de señalización posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33069-62-4
Fórmula molecular C47H51NO14
Peso molecular (g/mol) 853.92
Número MDL MFCD00869953
Clave InChI RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Sinónimo paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
Nombre IUPAC benzoato de (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetiloxi)-1,9-dihidroxi-15-{[(2R,3S)-2-hidroxi-3-fenil-3-(fenilformamido)propanoil]oxi}-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-il
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paclitaxel
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 213.0°C to 216.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Cantidad 1 mg
Índice Merck 15, 7081
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in methanol,dmso,acetonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 853.9
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paclitaxel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.