Learn More
MedChemExpress Paclitaxel
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecular | 853.91 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 33069-62-4 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.12% |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Apoptosis∣Autophagy |
| Cantidad | 50 mg |