Learn More
MedChemExpress Paclitaxel
Código de producto. 16418066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418066 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Paclitaxel is a naturally occurring antineoplastic agent and stabilizes tubulin polymerization. Paclitaxel can cause both mitotic arrest and apoptotic cell death. Paclitaxel also induces autophagy.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 853.91 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 33069-62-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.12%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Apoptosis∣Autophagy