Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimientos para columnas empaquetadas
Código de producto. 12984071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12984071 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12984071 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09223401
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Agilent y Thermo Scientif
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 92 mm
Diámetro interior (métrico) 1,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Modelos con tecnología Agilent 5880, 5890 y 6890