Learn More
Bryson Packaging™ Rollos de película adherente
Código de producto. 12328039
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
300 mm
380 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12328039 450 mm paquete de 3
12308039 300 mm paquete de 3
12318039 380 mm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12328039 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor SEL350060C
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adecuados para el sellado de recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos, tubos y otros. Bryson Packaging™ Los rollos de film transparente se suministran en hojas preperforadas para facilitar su desprendimiento.
  • Fabricado en película de PVC extruido de 50 m μde espesor.
  • Aptos para su uso en ultracongelación
  • Elásticos de dos direcciones
  • Resistentes a los estafilococos
  • Destrucción por calor a 125 °C
Spécification
Aplicaciones Adecuado para el sellado de los recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos y tubos, y para su uso en ultracongelación
Descripción Rollo de película adherente
Tipo de producto Película
Anchura (métrico) 450 mm
Material PVC
Grosor 50 μm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.