Learn More
Bryson Packaging™ Rollos de película adherente
Description
- Fabricado en película de PVC extruido de 50 m μde espesor.
- Aptos para su uso en ultracongelación
- Elásticos de dos direcciones
- Resistentes a los estafilococos
- Destrucción por calor a 125 °C
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | Adecuado para el sellado de los recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos y tubos, y para su uso en ultracongelación |
| Descripción | Rollo de película adherente |
| Tipo de producto | Película |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Material | PVC |
| Grosor | 50 μm |