Learn More
Bryson Packaging™ Lámina de aluminio
Código de producto. 12379548
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100mm
500mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12379548 500mm cada uno
12309558 100mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12379548 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor AKL300040J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.86€
    23.84€ / paquete de 1
    Ahorro 38.02€
    61% Descuento
En stock
Ideal para uso general con fines de envasado y muchas aplicaciones de laboratorio. Bryson Packaging™ El papel de aluminio es ideal para su uso en autoclaves. Disponible en rollos de 100 mm de μancho, calibre 18 M y de 500 mm de ancho, μcalibre 12 M. Cada rollo presenta 75 m de lámina de envasado de gran calidad.
  • Apto para uso general con fines de envasado y muchas aplicaciones de laboratorio, como:
    • sellado de frascos
    • tubos de cultivo
    • detención de fugas
    • reducción de evaporación o pérdidas de calor
    • cobertura de corchos
    • elaboración de navecillas o platos de pesaje
  • Rollos de 75 m disponibles en una amplia variedad de anchuras y grosores
  • Ideal para su uso en esterilización en autoclave
  • Se suministra en una caja con cortador
Especificaciones
Aplicaciones Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 246,1 ft
Color Plata metálica
Tipo de producto Lámina de aluminio en caja con cortador
Anchura (métrico) 500mm
Material Aluminio
Grosor 12 μm