Learn More
Invitrogen™ Pacific Orange™ and Pacific Blue™ Antibody Labeling Kits
Código de producto. 10534453
Cambiar vista
Click to view available options
Excitación/emisión:
405/551
410/455
Color:
Pacific Blue
Pacific Orange
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Excitación/emisión Color Tamaño de la unidad
10534453 410/455 Pacific Blue cada uno
10165212 405/551 Pacific Orange cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534453 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P30013
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Antibody Labeling Kits specifically bind small amounts of antibody with violet light-excitable Pacific Orange or Pacific Blue dyes. Conveniently label up to 100 μg of antibody per reaction, with 5 reactions per kit.
Pacific Orange and Pacific Blue antibody labeling kits enable attachment of a violet light-excitable fluorescent label on antibodies (up to 100 μg per reaction). Each kit contains enough dye for five reactions.
Un anticuerpo primario marcado directamente con un fluoróforo suele producir una menor fluorescencia de fondo y menos uniones inespecíficas. Los anticuerpos primarios del mismo isotipo o derivados de la misma especie se pueden multiplexar si se marcan directamente con fluoróforos compatibles. El uso de tintes Pacific Blue y Pacific Orange permite excitar simultáneamente ambos tintes a la misma longitud de onda, mientras que sus emisiones se distinguen diferencialmente.
Los kits de etiquetado de anticuerpos Pacific Orange y Pacific Blue permiten el etiquetado de pequeñas cantidades de anticuerpos con un tinte de luz ultravioleta (hasta 100 µg de anticuerpo por reacción). Con estos kits también es posible etiquetar pequeñas cantidades de otras proteínas (> 40 kDa).
Características de estos kits de etiquetado de anticuerpos
• Excitación Pacific Blue y emisión máxima: 410/455 nm
• Excitación y emisión máximas Pacific Orange: 405/551 nm
• Las proteínas etiquetadas suelen estar listas para su uso en 90 min (∼ 15 min de manipulación)
• Optimizado para el etiquetado a pequeña escala de cualquier proteína > 40 kDa
• Las proteínas de estabilización deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado
• Se purifican mediante prácticos filtros de centrifugación
• Incluye instrucciones detalladas para la determinación del grado de etiquetado (DOL)
Estos contienen todo lo necesario para llevar a cabo cinco reacciones de etiquetado diferentes, así como para purificar los conjugados resultantes. Los conjugados son ideales para varias aplicaciones, incluyendo la citometría de flujo, la microscopía fluorescente, la inmunohistoquímica, la detección primaria, ELISA, la inmunocitoquímica, FISH indirecta y mucho más. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de anticuerpos
Cantidad 5 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene cinco viales de colorante reactivo Pacific Blue™, un vial de bicarbonato sódico (84 mg), resina de purificación (10 ml), cinco columnas de centrifugación y cinco tubos de recogida.
Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. El componente A puede almacenarse a entre -20 °C y 8 °C.
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 410/455
Escala de etiquetado 100 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Pacific Blue
Reactividad química Amina
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Pacific Blue
Color Pacific Blue
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
Tipo de etiqueta Colorantes Pacific