Learn More
Invitrogen™ Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry
Código de producto. 10118184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10118184 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10118184 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A35136
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Kit de apoptosis Pacific Blue™ anexina V/SYTOX™ AADvanced™ para citometría de flujo
Este producto detecta la externalización de la fosfatidilserina en células apoptóticas mediante anexina V recombinante conjugada con el colorante violeta fluorescente Pacific Blue™, y las células muertas mediante el colorante SYTOX™ AADvanced™. Tras teñir una población celular con el colorante Pacific Blue™, anexina V y SYTOX™ AADvanced™, las células apoptóticas muestran fluorescencia violeta, las células muertas muestran fluorescencia roja, y las vivas muestran poca o ninguna fluorescencia. Estas poblaciones se distinguen fácilmente con un citómetro de flujo con las líneas de excitación de 405 nm y 488 nm. Existe muy poca superposición espectral entre los dos colorantes, por lo tanto, se necesita muy poca compensación. Cada kit contiene suficientes reactivos para aproximadamente 50 pruebas de citometría de flujo.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Formato Tubo
Tipo de producto Kit de apoptosis
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de anexina V, Pacific Blue™ (250 µl), 1 vial de tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™ y 1 frasco de tampón de unión de anexina (solución 5X, 15 ml) y 1 vial de DMSO (100 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Líneas láser del citómetro de flujo 405, 488
Excitación/emisión Pacific Blue™: 415⁄455, SYTOX™ AADvanced™: 546⁄647
N.º de reacciones 50
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado Colorante para células muertas Pacific Blue™, SYTOX™ AADvanced™
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo