Learn More
Ácido Paquimémico, TRC
Código de producto. 30422722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422722 5 mg
30427218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1322005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29070-92-6
Fórmula molecular C33 H52 O5
Peso molecular (g/mol) 528.76
Sinónimo Lanost-8-en-21-oic acid, 3-(acetyloxy)-16-hydroxy-24-methylene-, (3β,16α)-, Eburica-8,24(28)-dien-21-oic acid, 3β,16α-dihydroxy-, 3-acetate (6CI), Lanost-8-en-21-oic acid, 3β,16α-dihydroxy-24-methylene-, 3-acetate (8CI), (3β,16α)-3-(Acetyloxy)-16-hydroxy-24-methylenelanost-8-en-21-oic acid, 3-O-Acetyltumulosic acid, NSC 244427, Pachymic acid
Nombre IUPAC (2R)-2-[(3S,5R,10S,13R,14R,16R,17R)-3-acetiloxi-16-hidroxi-4,4,10,13,14-pentametil-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-6-metil-5-ácido metilideneptanoico
SMILES CC(C)C(=C)CC[C@H]([C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](OC(=O)C)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pachymic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H52O5/c1-19(2)20(3)10-11-22(29(36)37)28-25(35)18-33(9)24-12-13-26-30(5,6)27(38-21(4)34)15-16-31(26,7)23(24)14-17-32(28,33)8/h19,22,25-28,35H,3,10-18H2,1-2,4-9H3,(H,36,37)/t22-,25-,26+,27+,28+,31-,32-,33+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.3815
Porcentaje de pureza >95%