Learn More
Pachymic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16458958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458958 10 mg 10 miligramos
16451388 5 mg 5 miligramos
16404827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0371
MedChemExpress Pachymic acid is a lanostrane-type triterpenoid from P. cocos. Pachymic acid inhibits Akt and ERK signaling pathways.
Pachymic acid is a lanostrane-type triterpenoid from P. cocos. Pachymic acid inhibits Akt and ERK signaling pathways.
Specifications
Nombre del producto químico o material Pachymic acid
CAS 29070-92-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H52O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-O-Acetyltumulosic acid
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (18.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 4.17 mg/mL (7.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O[C@@H]([C@]1([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C)C[C@@]([C@]1(C)CC2)(C)C3=C2[C@]4(C)[C@](CC3)([H])C(C)(C)[C@@H](OC(C)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 528.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.76
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease