missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PACAP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17720754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17720754 200 μL -
17723114 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17720754 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5119346

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PACAP Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

ADCYAP1 is adenylate cyclase activating polypeptide 1. Mediated by adenylate cyclase activating polypeptide 1 receptors, this polypeptide stimulates adenylate cyclase and subsequently increases the cAMP level in target cells. Adenylate cyclase activating polypeptide 1 is not only a hypophysiotropic hormone, but also functions as a neurotransmitter and neuromodulator. In addition, it plays a role in paracrine and autocrine regulation of certain types of cells. This gene encodes three different mature peptides, including two isotypes, a shorter form and a longer form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PACAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica MZB1
N.º de referencia del gen Q8WU39, Q9D8I1
Alias de gen ADCYAP1; adenylate cyclase activating polypeptide 1; adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary); HSPC190; MGC126852; MZB1; OTTHUMP00000162201; PACAP; pacap 38; PACAP-27; PACAP-38; PACAP-related peptide; pERp1; pituitary adenylate cyclase activating polypeptide; pituitary adenylate cyclase activating polypeptide 1; pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide; Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide 27; Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide 38; pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide precursor (Pacap); prepro-PACAP; PRP-48
Símbolos de los genes MZB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Pituitary Adenylate Cyclase Activating Peptide. The antigen corresponds to amino acid range 17-176 of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51237, 69816
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.