Learn More
MedChemExpress PACAP (1-38), human, ovine, rat
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.78% |
| CAS | 137061-48-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 4534.26 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (7.35 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 38 |