Learn More
Thermo Scientific™ μColumna HPLC PAC™ Neo
Código de producto. 30804780 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Línea de productos:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Línea de productos Tamaño de la unidad
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
17887883 - - cada uno
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30804780 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor COLUPAC110NAN
Cromatografía - Promoción mensual
Usar código promocional 28106
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo.
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo. Nuestra línea de columnas μPAC Neo ofrece una resolución superior a la generación anterior de columnas μPAC, lo que garantiza que puede extraer la cantidad máxima de información de muestras altamente complejas mediante cromatografía de bajo flujo. La instalación de la columna es sencilla y fiable con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™.
El intervalo de columnas μPAC Neo es la opción ideal para una gran variedad de experimentos de proteómica, entre los que se incluyen la cuantificación sin etiquetas rápida, la identificación completa y el análisis de células individuales.
Performance and Robustness
- μPAC Neo Plus columns operate at moderate pressures, allowing for longer flow paths that increase separation performance and sensitivity. Operating at lower back pressures also extends column lifetime.
Column-to-Column Reproducibility
- The unique micromachining manufacturing of our μPAC Neo Plus column line produces columns that are virtually identical. This results in increased injection-to-injection and column-to-column reproducibility, providing you with greater confidence in your results throughout the duration of a research study.
Perfect Flow Path Order
- μPAC Neo Plus columns are designed with a perfect flow path order, eliminating heterogeNeo Plusus flow paths. The ordered flow path of the columns minimizes dispersion to the overall separation, resulting in sharper and more intense chromatographic peaks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Double nanoViper
Caudal 100 to 1000 nL/min
Para utilizar con 10 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Incluye 110 cm µPAC Neo Plus column
Presión máxima 6526 psi (450 bar)
pH 1.5 to 7
Tamaño de poro 100 to 300 Å
Temperatura 60°C
Fase estacionaria C18
Línea de productos µPAC Neo Plus
Volumen (métrico) 4.5 µL
Material de embalaje Silicon Chip
Tipo de columna Cylindrical Micro Pillar Array
Con desactivación terminal Yes
Para utilizar con (aplicación) Bottom-up Proteomics
Bed Length 110 cm
Bed Width 180 µm
Interpillar Distance 1.25 µm
Pillar Diameter 2.5 µm
Pillar Length 30 µm
Tipo de producto 110 cm μPAC Neo Plus column