Learn More
Thermo Scientific™ μColumna HPLC PAC™ Neo
Código de producto. 30804779 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Línea de productos:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Línea de productos unitSize
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
17887883 - - cada uno
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
6 options
Código de producto. 30804779
Marca: Thermo Scientific™ COLUPAC005CAP
Edge
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo.
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo. Nuestra línea de columnas μPAC Neo ofrece una resolución superior a la generación anterior de columnas μPAC, lo que garantiza que puede extraer la cantidad máxima de información de muestras altamente complejas mediante cromatografía de bajo flujo. La instalación de la columna es sencilla y fiable con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™.
El intervalo de columnas μPAC Neo es la opción ideal para una gran variedad de experimentos de proteómica, entre los que se incluyen la cuantificación sin etiquetas rápida, la identificación completa y el análisis de células individuales.
Performance and Robustness
- μPAC Neo Plus columns operate at moderate pressures, allowing for longer flow paths that increase separation performance and sensitivity. Operating at lower back pressures also extends column lifetime.
Column-to-Column Reproducibility
- The unique micromachining manufacturing of our μPAC Neo Plus column line produces columns that are virtually identical. This results in increased injection-to-injection and column-to-column reproducibility, providing you with greater confidence in your results throughout the duration of a research study.
Perfect Flow Path Order
- μPAC Neo Plus columns are designed with a perfect flow path order, eliminating heterogeNeo Plusus flow paths. The ordered flow path of the columns minimizes dispersion to the overall separation, resulting in sharper and more intense chromatographic peaks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Double nanoViper
Caudal 300 to 3000 nL/min
Para utilizar con 20 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Incluye HT µPAC Neo Plus column
Presión máxima 6526 psi (450 bar)
pH 1.5 to 7
Tamaño de poro 100 to 300 Å
Temperatura 60°C
Fase estacionaria C18
Línea de productos µPAC Neo Plus
Volumen (métrico) 1.5 µL
Material de embalaje Silicon Chip
Tipo de columna Rectangular Micro Pillar Array
Con desactivación terminal Yes
Para utilizar con (aplicación) Bottom-up Proteomics
Bed Length 5.5 cm
Bed Width 1850 µm
Interpillar Distance 2 µm
Pillar Diameter 3 µm x 75 µm
Pillar Length 25 µm