Learn More
Thermo Scientific™ μColumna HPLC PAC™ Neo
Código de producto. 17817893 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
HT µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994
Línea de productos:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
μPAC Neo
µPAC Neo Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Línea de productos Tamaño de la unidad
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
17887883 - μPAC Neo cada uno
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
17864195 5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo cada uno
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus cada uno
31188853 50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188855 110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188854 HT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994 µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17817893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor COLNANO050NEOB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo.
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo. Nuestra línea de columnas μPAC Neo ofrece una resolución superior a la generación anterior de columnas μPAC, lo que garantiza que puede extraer la cantidad máxima de información de muestras altamente complejas mediante cromatografía de bajo flujo. La instalación de la columna es sencilla y fiable con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™.
El intervalo de columnas μPAC Neo es la opción ideal para una gran variedad de experimentos de proteómica, entre los que se incluyen la cuantificación sin etiquetas rápida, la identificación completa y el análisis de células individuales.
Rendimiento y solidez: las columnas μPAC Neo funcionan a presiones moderadas, lo que permite trayectorias de flujo más largas que aumentan el rendimiento y la sensibilidad de la separación. El funcionamiento a presiones más bajas también prolonga la vida útil de la columna.
Reproducibilidad columna a columna: la exclusiva fabricación de micromecanizado de nuestra línea de columnas μPAC Neo produce columnas prácticamente idénticas. Esto da como resultado una mayor reproducibilidad de inyección a inyección y de columna a columna, brindándole una mayor confianza en sus resultados a lo largo de la duración de un estudio de investigación.
Orden de trayectoria de flujo perfecto: las columnas μPAC Neo están diseñadas con un orden de trayectoria de flujo perfecto, lo que elimina las trayectorias de flujo heterogéneas. La trayectoria de flujo ordenada de las columnas minimiza la dispersión de la separación general, lo que da como resultado picos cromatográficos más nítidos e intensos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Double nanoViper
Diámetro (métrico) 75 μm
Caudal De 0,1 a μ l/min
Para utilizar con Grounding cable
Incluye 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
Longitud (métrico) 500 mm
Presión máxima 6526 psi (450 bar)
Tamaño de partículas 2.5 μm
pH De 1,5 a 7
Tamaño de poro de 100 a 300 Å
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria C18
Línea de productos µPAC Neo
Volumen (métrico) 1.5 μL
Material de embalaje Chip de silicio
Tipo de columna Conjunto de micropilares cilíndricos
Con desactivación terminal Sí
Fase Reversed Phase
Técnica Reversed Phase HPLC
Para utilizar con (aplicación) Bottom-up Proteomics
Bed Length 50 cm
Bed Width 180 μm
Interpillar Distance 1,25 μm
Pillar Diameter 2,5 μm
Pillar Length 16 μm