Learn More
Thermo Scientific™ μColumnas para HPLC PAC™
Código de producto. 17874601 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Bed Length:
50 cm
200 cm
Bed Width:
315 μm
315 µm
Caudal:
De 0,1 a μ l/min
De 0,1 a 1,5 µl/min
Pillar Length:
18 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Bed Length Bed Width Caudal Pillar Length unitSize
17874601 200 cm 315 μm De 0,1 a μ l/min 18 µm cada uno
17864601 50 cm 315 µm De 0,1 a 1,5 µl/min 18 µm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17874601 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor COLnano200G1B
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma, metaboloma y lipidoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ ™PACμ.
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma, metaboloma y lipidoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ ™PACμ. Estas columnas especializadas proporcionan la resolución ultra alta necesaria para extraer la máxima cantidad de información de muestras altamente complejas con cromatografía de bajo flujo.
Cobertura de la muestra: las columnas para HPLC µPACᵀᴹ proporcionan una cobertura completa, ideal para la proteómica, la metabolómica y la lipidómica. Al utilizarse para el análisis del proteoma de una sola toma, se pueden lograr casi 10 000 identificaciones.
Reproducibilidad de columna a columna: cada columna se fabrica utilizando la misma máscara litográfica, lo que aporta consistencia y rendimiento de una columna a otra.
Flexibilidad de caudal: las columnas para HPLC µPACᵀᴹ pueden funcionar a presiones de bomba de LC moderadas de hasta 350 bar en una amplia gama de caudales (entre 100 y 1000 nl/min).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,1 a μ l/min
Presión máxima 350 bares (5076 psi)
pH De 1,5 a 7
Tamaño de poro De 100 to 200 Å
Porosidad 59%
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Chip de silicio
Tipo de columna Matriz de microalmohada
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Bed Length 200 cm
Bed Width 315 μm
Interpillar Distance 2,5 µm
Pillar Diameter 5 µm
Pillar Length 18 µm