Learn More
Beschreibung
Utilice los accesorios Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS para facilitar las conexiones reproducibles y de baja dispersión entre las columnas para HPLC μPAC y las fuentes de iones del espectrómetro de masas de bajo flujo.
La interfaz μPAC Flex iON Connect ESI-MS es compatible con los emisores de electrospray de 360 μm de diámetro exterior y con las fuentes de iones Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ a través de conectores herméticos de una sola pieza.
El emisor μPAC EASY-Spray está equipado con una unión pasante de acero inoxidable de 50 μm. Logre separaciones de alta resolución en aplicaciones de bajo flujo utilizando este emisor para conectar una columna para HPLC μPAC y una línea de transferencia con una fuente Thermo Scientific™ EASY-Spray™.
μPAC Neo Plus voltage spacers
The following voltage spacers are available to support all µPAC Neo plus columns and multiple column oven configurations on EASY-Spray and NanoSpray Flex ion sources:
- ACC-VSP1006 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
- ACC-VSP2006 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
- ACC-VSP2050 - 20 µm I.D. x 500 mm for use with flow rates < 3 µL/min and columns housed within the Vanquish Neo column compartment
μPAC Neo Plus Flex Ion Connect
The following Flex Ion Connect interfaces are available to support use of µPAC Neo Plus columns, the Nanospray Flex ion source, and any 360 µm O.D. emitter:
- ACC-NANOFIC10 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
- ACC-CAPFIC20 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (equipo) | Low-flow ion sources, µPAC Neo Plus columns, Vanquish Neo TCC |
| Tipo | Espaciador de tensión |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 20 μm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.