Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios μPAC™ ESI-MS
Código de producto. 30804772 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cable de conexión a tierra
Espaciador de tensión
Interfaz
Longitud (métrico):
500 mm
60 mm
N/D
Diámetro interior (métrico):
10 μm
20 μm
N/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
30804772 Espaciador de tensión 60 mm 10 μm cada uno
17827893 Interfaz N/D N/D cada uno
30804775 Espaciador de tensión 60 mm 20 μm cada uno
30804776 Espaciador de tensión 500 mm 20 μm cada uno
30804777 Interfaz 60 mm 10 μm cada uno
30804773 Interfaz 60 mm 20 μm cada uno
30804778 Cable de conexión a tierra N/D N/D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30804772 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ACCVSP1006
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Utilice los accesorios μPAC™ ESI-MS para una conexión rápida, reproducible y de baja dispersión de las columnas para HPLC μPAC a las fuentes de iones Nanospray Flex™ y EASY-Spray™.
Utilice los accesorios Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS para facilitar las conexiones reproducibles y de baja dispersión entre las columnas para HPLC μPAC y las fuentes de iones del espectrómetro de masas de bajo flujo.
La interfaz μPAC Flex iON Connect ESI-MS es compatible con los emisores de electrospray de 360 μm de diámetro exterior y con las fuentes de iones Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ a través de conectores herméticos de una sola pieza.
El emisor μPAC EASY-Spray está equipado con una unión pasante de acero inoxidable de 50 μm. Logre separaciones de alta resolución en aplicaciones de bajo flujo utilizando este emisor para conectar una columna para HPLC μPAC y una línea de transferencia con una fuente Thermo Scientific™ EASY-Spray™.
μPAC Neo Plus voltage spacers
The following voltage spacers are available to support all µPAC Neo plus columns and multiple column oven configurations on EASY-Spray and NanoSpray Flex ion sources:
  • ACC-VSP1006 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-VSP2006 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-VSP2050 - 20 µm I.D. x 500 mm for use with flow rates < 3 µL/min and columns housed within the Vanquish Neo column compartment
μPAC Neo Plus Flex Ion Connect
The following Flex Ion Connect interfaces are available to support use of µPAC Neo Plus columns, the Nanospray Flex ion source, and any 360 µm O.D. emitter:
  • ACC-NANOFIC10 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-CAPFIC20 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Low-flow ion sources, µPAC Neo Plus 50 and 110 cm columns
Tipo Espaciador de tensión
Longitud (métrico) 60 mm
Diámetro interior (métrico) 10 μm