Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios μPAC™ ESI-MS
Código de producto. 17827893 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cable de conexión a tierra
Espaciador de tensión
Interfaz
Longitud (métrico):
500 mm
60 mm
N/D
Diámetro interior (métrico):
10 μm
20 μm
N/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
17827893 Interfaz N/D N/D cada uno
30804772 Espaciador de tensión 60 mm 10 μm cada uno
30804775 Espaciador de tensión 60 mm 20 μm cada uno
30804776 Espaciador de tensión 500 mm 20 μm cada uno
30804777 Interfaz 60 mm 10 μm cada uno
30804773 Interfaz 60 mm 20 μm cada uno
30804778 Cable de conexión a tierra N/D N/D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17827893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EMIFLEXIONB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los accesorios μPAC™ ESI-MS para una conexión rápida, reproducible y de baja dispersión de las columnas para HPLC μPAC a las fuentes de iones Nanospray Flex™ y EASY-Spray™.
Utilice los accesorios Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS para facilitar las conexiones reproducibles y de baja dispersión entre las columnas para HPLC μPAC y las fuentes de iones del espectrómetro de masas de bajo flujo.
La interfaz μPAC Flex iON Connect ESI-MS es compatible con los emisores de electrospray de 360 μm de diámetro exterior y con las fuentes de iones Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ a través de conectores herméticos de una sola pieza.
El emisor μPAC EASY-Spray está equipado con una unión pasante de acero inoxidable de 50 μm. Logre separaciones de alta resolución en aplicaciones de bajo flujo utilizando este emisor para conectar una columna para HPLC μPAC y una línea de transferencia con una fuente Thermo Scientific™ EASY-Spray™.
La interfaz de ESI-MS µPAC Flex iON Connect consta de dos unidades independientes:
  • Una unidad de acoplamiento que se puede deslizar sobre la varilla metálica de la fuente de iones Flex Nanospray y recibe una conexión a tierra y un cable de alta tensión
  • Una unidad de pulverización compatible con los accesorios de salida de las columnas µPAC de un lado y compatible con cualquier emisor de diámetro exterior de 360 µm del otro lado.
El emisor µPAC EASY-Spray está diseñado para facilitar su conexión a una fuente EASY-Spray MS. Contiene un emisor EASY-Spray premontado con una línea de transferencia y una unión a tierra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Interfaz ESI-MS de conexión µPAC™ Flex iON
Para utilizar con (equipo) Fuente de iones Nanospray Flex™
Tipo Interfaz
Longitud (métrico) N/D
Diámetro interior (métrico) N/D