Learn More
Monitor personal de gases de sulfuro de hidrógeno PAC 3500
Código de producto. 12314599
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 100 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12314599 De 0 a 100 ppm cada uno
1 options
Código de producto. 12314599 Proveedor Draeger Safety N.º de proveedor 8322003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipos de alarma Sonora, visual y de vibración
Tipo Monitor personal de gases de sulfuro de hidrógeno
Intervalo de medición De 0 a 100 ppm
Garantía 2 años