Learn More
PAC-1, TRC
Código de producto. 30420214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420214 10 mg 10 miligramos
30414527 5 mg -
30415300 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP13200010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315183-21-2
Fórmula molecular C23H28N4O2
Peso molecular (g/mol) 392.49
Sinónimo 4-(Phenylmethyl)-1-piperazineacetic Acid 2-[[2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)phenyl] methylene]hydrazide, Procaspase Activating Compound 1
Nombre IUPAC 2-(4-benzilpiperazina-1-il)-N-[(E)-(2-hidroxi-3-prop-2-enilfenil)metilideneamino]acetamida
SMILES Oc1c(CC=C)cccc1\C=N\NC(=O)CN2CCN(Cc3ccccc3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAC-1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2212