Learn More
Tocris Bioscience™ PAC 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18065592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18065592 10 mg 10 miligramos
18014412 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065592 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2581/10
Activator of procaspase-3; pro-apoptotic
Procaspase-activating compound; activates procaspase-3 to produce caspase-3 (EC50 = 0.22 μM). Also activates procaspase-7 in a less efficient manner (EC50 = 4.5 μM). Pro-apoptotic; induces apoptosis in both cancerous and non-cancerous cells dependent on procaspase-3 concentration (IC50 values are 0.003 - 1.41 and 5.02 - 9.98 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315183-21-2
Fórmula molecular C23H28N4O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAC 1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.5
Pureza >98%
Peso molecular 392.50