Learn More
PAC-1, MedChemExpress
Código de producto. 16491887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491887 50 mg 50 miligramos
16465728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13523
MedChemExpress PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.
PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAC-1
CAS 315183-21-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Procaspase activating compound 1
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=CC(CC=C)=C1O)CN2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2
Peso molecular (g/mol) 392.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.49
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death