Learn More
PAC-1-d8, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PAC-1-d8 |
| CAS | 1287241-26-2 |
| Fórmula molecular | C23H20D8N4O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-(Phenylmethyl)-1-(piperazine-d8)acetic Acid (2E)-2-[[2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl) phenyl]methylene]hydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+ |
| SMILES | N#CCCN(C)c1nc2c(cc(OC)c(OC)c2)c(N)n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 400.54 |