Descripción
Tubo de pared fina PA de 36 ml de volumen de tubo con volumen de llenado de 33 ml Para su uso con rotores T-865, T-1250, Superspin 360 (36 ml) y AH-629 (36 ml). Paquete de 25 tubos
Velocidad máxima: 65000 rpm máx. RCF 429.459 x g Dimensiones: 25x89mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 36 mL |
| Para utilizar con | Para su uso con rotores T-865, T-1250, Superspin 360 (36 ml) y AH-629 (36 ml) |
| N.° por paquete | 25 |
| Tipo de producto | Tubo de pared fina |
| RCF máx. | 429459xG |