Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Description
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | PAβN dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 100929-99-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H32Cl2N6O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |