Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16479845
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
16479845 250 mg 250 miligramos
16493368 10 mg 10 miligramos
16489896 50 mg 50 miligramos
16462736 25 mg 25 miligramos
16436097 5 mg 5 miligramos
16414616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16479845 Supplier Medchem Express Supplier No. HY101444A250mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Specifications
Nombre del producto químico o material PAβN dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 100929-99-5
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32Cl2N6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 519.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.47
Porcentaje de pureza 98.51%