Learn More
Invitrogen™ p73 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1W26)
Código de producto. 30827451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30827451 50 μL
30825420 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30827451 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA564843
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
p73 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
P73 (TP73) participates in the apoptotic response to DNA damage. Isoforms containing the transactivation domain are pro-apoptotic, isoforms lacking the domain are anti-apoptotic and block the function of p53 and transactivating p73 isoforms. May be a tumor suppressor protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno p73
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon K01_1W26
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica TP73
N.º de referencia del gen O15350
Alias de gen deltaNp73; OTTHUMP00000003479; OTTHUMP00000003480; p53-like transcription factor; p53-related protein; P73; RP23-254N4.10; TAp73; Tp73; transformation related protein 73; Trp73; Tumor protein p73
Símbolos de los genes TP73
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human p73.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG