Learn More
p57Kip2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16822295 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16822295 20 μL 20 microlitros
16812295 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16822295 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 233171AP20UL
 Artículo restringido
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
Especificaciones
Antígeno p57Kip2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CDKN1C
N.º de referencia del gen P49918
Alias de gen BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57Kip2, WBS
Símbolos de los genes CDKN1C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno p57Kip2 Fusion Protein Ag19849
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1028
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG