missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p57 Kip2 Antibody (rKIP2/7238) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30164352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30164352 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30164352 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320896JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p57 Kip2 Monoclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p57 Kip2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rKIP2/7238
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p57 Kip2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1028
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.