Learn More
p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral), MedChemExpress
Descripción
p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral) (Compound 32) is an inhibitor of the interaction between p53 and MDM2 proteins.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral) |
| CAS | 939981-37-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H49Cl2N5O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (68.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(CC(N2CCOCC2)=O)CC1)N3[C@](C)(C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@](C)(C5=CC=C(Cl)C=C5)N=C3C6=CC=C(C(C)(C)C)C=C6OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 734.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 734.75 |
| Mostrar más |