Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | P505-15 |
| CAS | 1370261-96-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C19H23N9O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.45 |