missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ p47phox Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17199173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17199173 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17199173 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5111260

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YMFLVKWQDL SEKVVYRRFT EIYEFHKTLK EMFPIEAGAI NPENRIIPHL PAPKWFDGQR AAENHQ Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 85%, Mouse - 86%.

p47phox (NCF1) is required, along with NCF2 and membrane bound cytochrome b558, for activation of the latent NADPH oxidase. This oxidase is a multicomponent enzyme that is activated to produce superoxide anion. Mutations in the gene can result in granulomatous disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p47phox
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Ncf1
N.º de referencia del gen P14598
Alias de gen 47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein; 47 kDa neutrophil oxidase factor; NADPH oxidase organizer 2; NADPH oxidase subunit (47 kD); NADPH oxidase subunit (47kDa); Ncf1; NCF-1; NCF1A; NCF-47K; neutrop; neutrophil cytosol factor 1; neutrophil cytosolic factor 1; neutrophil cytosolic factor 1, (chronic granulomatous disease, autosomal 1); neutrophil NADPH oxidase factor 1; Nox organizer 2; NOXO2; nox-organizing protein 2; P47 phox; p47>phox>; p47phox; p47-phox; phagocyte oxidase 47 kDa; SH3 and PX domain-containing protein 1A; SH3PXD1A
Símbolos de los genes Ncf1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human p47phox.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 653361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.