Learn More
P3HT (grado OPV - 91-94 % RR), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17176574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17176574 500 mg 500 miligramos
17166574 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17176574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66726.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104934-50-1 | (C10H14S)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104934-50-1
Fórmula molecular (C10H14S)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00217686
Clave InChI DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Poly[3-hexylthiophene-2,5-diyl]
Nombre IUPAC 3-hexil-2,5-dimetiltiofeno
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P3HT
Cantidad 500 mg
Forma física Sólido