Learn More
p38-α MAPK-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16487638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487638 10 mg 10 miligramos
16467546 100 mg 100 miligramos
16460108 5 mg 5 miligramos
16403657 50 mg 50 miligramos
16401759 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18874
MedChemExpress p38-α MAPK-IN-1 is an inhibitor of MAPK14 (p38-α), with IC50 of 2300 nM in EFC displacement assay, and 5500 nM in HTRF assay.
p38-α MAPK-IN-1 is an inhibitor of MAPK14 (p38-α), with IC50 of 2300 nM in EFC displacement assay, and 5500 nM in HTRF assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p38-α MAPK-IN-1
CAS 443913-15-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (209.38 mM)
SMILES CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C=C3)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 477.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.6
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid