Learn More
Lonza™ Célula primaria P3 de 96 pocillos Nucleofector™ Equipo
Descripción
- Altas eficiencias de transfección para células primarias.
- Compatible con sistemas de manipulación de líquidos para electroporación automatizada de alto rendimiento.
- Las condiciones son transferibles entre 4D-Nucleofector™ Sistema de 96 pocillos Shuttle™ Sistema y 384 pocillos Nucleofector™ Sistema.
- Aplicaciones:
- Transfección de números bajos de células en el rango de 5 x 10 4 a 1 x 10 6 células.
- Aplicaciones de alto rendimiento, por ejemplo, análisis de bibliotecas de ADNc, ARNi o CRISPR en matriz.
- Se ha determinado que este kit es óptimo para transfectar los siguientes tipos de células:
- célula B (humana)
- Célula CD34+ (humana)
- Condrocito (humano)
- DC (humano)
- DC (ratón), maduro
- ES (humano), H9
- ES (ratón)
- Hepatocito (humano)
- HMEC (humano)
- Queratinocito (humano)
- Macrófago (humano)
- Monocito (humano)
- Neurona (rata), cerebro Hi/Cx
- NHBE (humano)
- RPE (humano)
- Célula T (humana), estimulada.
- Célula T (ratón), no estimulada.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Para utilizar con (equipo) | 96 pocillos Shuttle™ Añadir |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección primaria de células de rendimiento medio |
| Incluye | Célula primaria P3 Nucleofector™ Solución, Suplemento 1, pmaxGFP™ Vector (1 μg/μL en 10 mM Tris, pH 8,0; 50 μg), 96 pocillos Nucleocuvette™ Lámina |
| N.º de reacciones | 96 |
| pH | Desde 7,1 hasta 7,3 |
| Cantidad | 2,25 mL de nucleocitorreceptor de células primarias P3™ solución, 0,5 mL de suplemento 1, 50 μg de pmáx. GFP™ vector (1 μg/μl en Tris 10 mM, pH 8,0), 1 x 96 pocillos Nucleocuvette™ placa (20 μl) |