Learn More
Lonza™ Célula primaria P3 4D-Nucleofector™ Kit X S
Código de producto. 12618553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12618553 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 12618553 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor V4XP3032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.82€
    583.27€ / paquete de 1
    Ahorro 256.55€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Para una transfección eficiente de células primarias específicas, por ejemplo, células T humanas, CD34 o neuronas de rata, en la unidad 4D-NucleofectorTM X (20 μFormato L).
  • Altas eficiencias de transfección para células primarias.
  • Las células mantienen la funcionalidad después de la transfección.
  • Las condiciones son transferibles entre 4D-Nucleofector™ Sistema de 96 pocillos Shuttle™ Sistema y 384 pocillos Nucleofector™ Sistema.
  • Aplicaciones:
    • Transfección de un número de células en el rango de 5 x 10 4 a 1 x 10 6 células.
    • Aplicaciones de rendimiento medio.
    • Optimización de las condiciones de transfección, por ejemplo, titulaciones de sustrato.
  • Se ha determinado que este kit es óptimo para transfectar los siguientes tipos de células:
    • célula B (humana)
    • Célula CD34+ (humana)
    • Condrocito (humano)
    • DC (humano)
    • DC (ratón), maduro
    • ES (humano), H9
    • ES (ratón)
    • Hepatocito (humano)
    • HMEC (humano)
    • Queratinocito (humano)
    • Macrófago (humano)
    • Monocito (humano)
    • Neurona (rata), cerebro Hi/Cx
    • NHBE (humano)
    • RPE (humano)
    • Célula T (humana), estimulada.
    • Célula T (ratón), no estimulada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Vector pmaxGFP™
Para utilizar con (equipo) 4D-Nucleofector™ Unidad X (20 μFormato L)
Para utilizar con (aplicación) Transfección eficiente de células primarias específicas, por ejemplo, células T humanas, CD34 o neuronas de rata.
Incluye Célula primaria P3 Nucleofector™ Solución, Suplemento 1, pmaxGFP™ Vector (1 μgramo/μL en 10 mM Tris pH 8,0), 16 pocillos Nucleocuvette™ Tiras
N.º de reacciones 32
pH Desde 7,1 hasta 7,3
Cantidad 1 Kit