Learn More
Lonza™ Célula primaria P3 4D-Nucleofector™ Kit X L
Código de producto. 13429329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13429329 1 unidad 24 reacciones
1 options
Código de producto. 13429329 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor V4XP3024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    633.06€ / 24 reacciones
    Ahorro 176.94€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Ideal para la transfección eficiente de una variedad de células primarias. Lonza™ Célula primaria P3 4D-Nucleofector™ X Kit L es un kit para 24 reacciones.
  • Altas eficiencias de transfección en células primarias
  • Las células mantienen la funcionalidad después de la transfección.
  • Las condiciones son transferibles entre 4D-Nucleofector™ Sistema de 96 pocillos Shuttle™ Sistema y 384 pocillos Nucleofector™ Sistema
  • Transfección de un número de células en el rango de 2 x 10 5  a 2 x 10 7  células
  • Aplicaciones de bajo rendimiento
  • Se ha determinado que este kit es óptimo para transfectar los siguientes tipos de células:
    • célula B (humana)
    • Célula CD34+ (humana)
    • Condrocito (humano)
    • DC (humano)
    • DC (ratón), maduro
    • ES (humano), H9 ES (ratón)
    • Hepatocito (humano)
    • HMEC (humano)
    • Queratinocito (humano)
    • Macrófago (humano)
    • Monocito (humano)
    • Neurona (rata), cerebro Hi/Cx
    • NHBE (humano)
    • RPE (humano)
    • Célula T (humana), estimulada.
    • Célula T (ratón), no estimulada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Vector pmaxGFP™
Eficacia Eficiencia de transfección de hasta el 83%.
Para utilizar con (equipo) 4D-Nucleofector™ Unidad X
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para células epiteliales de diferentes especies de mamíferos y varios órganos.
Incluye Volumen μde transfección de 100 L, 2 x 2,5 ml Nucleofector™ Solución, suplemento de 0,5 ml, μ30 g de vector pmaxGFP, nucleocuvette individual de 24 μx 100 L
N.º de reacciones 24
Tipo de producto Célula primaria P3 4D-Nucleofector Kit X L
Cantidad 1 unidad