Learn More
Lonza™ Célula primaria P3 4D-Nucleofector™ X Kit L
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Eficacia | Eficiencia de transfección de hasta 64 %. |
| Para utilizar con (equipo) | 4D-Nucleofector™ X Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para células epiteliales de diferentes especies de mamíferos y diversos órganos |
| Incluye | 100 μL Volumen de transfección, 2 × 0,675 ml Nucleofector™ Solución, 2 x 0,15 ml Suplemento, 30 μg pmaxGFP™ Vectorial, 12 × 100 μL Única Nucleocuvette™ |
| N.º de reacciones | 12 |
| Tipo de producto | Célula primaria P3 4D-Nucleofector X Kit L |
| Cantidad | 1 unidad |