Learn More
Velp Scientifica™ Crisoles de vidrio P3
Código de producto. 15309564 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidad de hidrólisis HU6
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15309564 Unidad de hidrólisis HU6 paquete de 6
1 options
Código de producto. 15309564 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    332.00€ / paquete de 6
    Ahorro 27.00€
    7% Descuento
En stock
Contiene muestras para uso general de laboratorio. El crisol de vidrio P3 Velp Scientifica™ es un excelente accesorio para los analizadores de fibra de la serie FIWE de Velp Scientifica™.
  • Vidrio duradero
  • Estandarizados
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de hidrólisis HU6
Tipo de producto Crisol P3
Material Vidrio
Cantidad 6 Paq.