missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P2X3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10363744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10363744 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10363744 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA127969

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Guinea Pig Polyclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The product of this gene belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel and may transduce ATP-evoked nociceptor activation. Mouse studies suggest that this receptor is important for peripheral pain responses, and also participates in pathways controlling urinary bladder volume reflexes. It is possible that the development of selective antagonists for this receptor may have a therapeutic potential in pain relief and in the treatment of disorders of urine storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Whole serum with 0.05% sodium azide
génica P2rx3
N.º de referencia del gen P49654
Alias de gen 4930513E20Rik; ATP receptor; MGC129956; P2RX3; P2X purinoceptor 3; p2X receptor 3; P2X receptor, subunit 3; P2X3; p2X3 purinoceptor; p2xr3; Purinergic receptor; purinergic receptor P2X 3; purinergic receptor P2X, ligand gated ion channel, 3; purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 3; purinergic receptor P2X3; purinoceptor P2X3
Símbolos de los genes P2rx3
Especie del huésped Guinea Pig
Inmunógeno VEKQSTDSGAYSIGH.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81739
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.